Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 96,0-102,0% (durch UV-Methode) Ph. Eur., pharmazeutischer Qualität

Lieferant: PanReac AppliChem

A8454.0001
A8454.0001EA 159 EUR
A8454.0001
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 96,0-102,0% (durch UV-Methode) Ph. Eur., pharmazeutischer Qualität
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
Formel: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Molecular Weight: 1355.38 g/mol
Schmelzpunkt: 320
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00151092
CAS-Nummer: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (UV, Calculated on Dried Subsance) 96.0 - 102.0%
Identity Passes Test
Loss on Drying (2 h; 105 °C; Vacuum) Max. 12%
Related Substance (HPLC) Passes Test
Absorption Maxima (278, 361, 547 - 559 nm) Passes Test
A (1 cm/00025%, H₂O) 361/278 nm 1.70 - 1.90
A (1 cm/00025%, H₂O) 361/547 - 559 nm 3.15 - 3.45


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR