Wasser PCR tested Molecular_Biology DNA free , suited for qPCR

Lieferant: PanReac AppliChem

Synonyme: Wasserstoffoxid, Hydrogenoxid

A8510.1017
A8510.1017EA 270 EUR
A8510.1017
Wasser PCR tested Molecular_Biology DNA free , suited for qPCR
Wasser
Formel: H₂O
Molecular Weight: 18.02 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 0
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Bacterial DNA not detectable (min. 40 PCR cycles)
DNases/RNases not detectable


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR