qPCR-Mycoplasmen-Testkit
Lieferant: PanReac AppliChem
Lyophilisierte PCR-Mischung für den Nachweis von Mycoplasmen in Zellkulturen mittels Echtzeit/qPCR.
Lieferumfang: Lieferung ohne Taq-DNA-Polymerase. Das Kit enthält einen PCR-Primer-Mix (inkl. Primer, Sonden, Nukleotide), Reaktionspufferlösung, Wasser (PCR-Qualität), positive „Template“-Kontrolle und interne Kontroll-DNA.