Auramin O, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pyoctanunum aureum, 4,4′-(Imidocarbonyl)bis(N,N-dimethylaniline) monohydrochloride, Pyoktanin Yellow, 4,4'-(Iminomethylene)bis(N,N-dimethylaniline) hydrochloride, Basic Yellow 2, Canary Yellow
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A9655-25G
A9655-25GEA
151
EUR
A9655-25G
Auramin O, Sigma-Aldrich®
Auramin O
Formel:
C₁₇H₂₂ClN₃ Molecular Weight: 303,84 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012484 CAS-Nummer: 2465-27-2 EINECS: 219-567-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |