D(-)-Luciferin Kaliumsalz ≥95%
Lieferant: AAT Bioquest
Achtung
12505 12506 12507
AATB12505EA 120 EUR
AATB12505 AATB12506 AATB12507
D(-)-Luciferin Kaliumsalz ≥95%
D(-)-Luciferin Kaliumsalz
Luciferin is the most popular and versatile bioluminescent substrate.
Formel: C₁₁H₇KN₂O₃S₂
MDL: MFCD00044928
CAS-Nummer: 115144-35-9
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b95864949694c304bf77dfbead0e719455e8f25b&vid=77c89f90cee052e068adbbe5db6ae96089d6dfbe&prid=web&clid=SAPDAM