D(-)-Luciferin Natriumsalz Monohydrate ≥95%
Lieferant: AAT BIOQUEST
|
Achtung
|
12509
12510
12511
AATB12509EA
120
EUR
AATB12509
AATB12510
AATB12511
D(-)-Luciferin Natriumsalz Monohydrate ≥95%
D(-)-Luciferin Natriumsalz
Luciferin is the most popular and versatile bioluminescent substrate.
Formel:
C₁₁H₇N₂NaO₃S₂·H₂O |
MDL:
MFCD11865368 CAS-Nummer: 103404-75-7 ADR: 5,II |