D-Luciferin-6-O-β-D-galactopyranoside ≥95%
Lieferant: AAT Bioquest
Achtung
12513
AATB12513EA 307 EUR
AATB12513
D-Luciferin-6-O-β-D-galactopyranoside ≥95%
D-Luciferin-6-O-β-D-galactopyranoside
Formel: C₂₂H₂₄O₇
MDL: MFCD09038345
CAS-Nummer: 131474-38-9
ADR: 5,II