DEAC-dUTP *1 mM in TE-Puffer (pH 7,5)*
Lieferant: AAT BIOQUEST
17034
AATB17034EA 534 EUR
AATB17034
DEAC-dUTP *1 mM in TE-Puffer (pH 7,5)*
Nukleinsäure-Reagenzien Nukleotide
Die farbstoffmodifizierten Desoxyuridin-5'-triphosphate (wie Aminoallyl-dUTP) können zur Herstellung farbstoffhaltiger DNA durch herkömmliche enzymatische Einbaumethoden wie umgekehrte Transkription, Nick-Translation, Random-Primed-Labeling oder PCR verwendet werden.
  • Chemisch identisch mit Diethylaminocumarin-5-dUTP (Perkin Elmer’s NEL455001EA)
Dieses Cumarin-dUTP-Konjugat kann als blaue Fluoreszenzfarbe mit dem Spectrum Aqua™-Filtersatz verwendet werden (Spectrum Aqua™ ist das Warenzeichen von Vysis).
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.