Fluorescein-12-dCTP *1 mM in Tris-Puffer (pH 7,5)*
Lieferant: AAT BIOQUEST
17035
AATB17035EA 138 EUR
AATB17035
Fluorescein-12-dCTP *1 mM in Tris-Puffer (pH 7,5)*
Nukleinsäure-Reagenzien Nukleotide
Fluorescein-12-dCTP könnte wie sein natürliches Gegenstück dCTP in eine DNA-Sequenz eingebaut werden, um eine Fluorescein-Markierung in ein DNA-Molekül einzubauen.
  • Kann für die direkte enzymatische Markierung von DNA/cDNA verwendet werden, z. B. durch PCR oder Nick-Translation
Der Linker zwischen Fluorescein-Tag und Cytidin wurde für eine optimale Substrateinbindung und Markierungseffizienz optimiert.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.