Fluorescein-12-dGTP *1 mM in Tris-Puffer (pH 7,5)*
Lieferant: AAT BIOQUEST
17037
AATB17037EA
138
EUR
AATB17037
Fluorescein-12-dGTP *1 mM in Tris-Puffer (pH 7,5)*
Nukleinsäure-Reagenzien
Nukleotide
Fluorescein-12-dGTP könnte wie sein natürliches Gegenstück dGTP in eine DNA-Sequenz eingebaut werden, um eine Fluorescein-Markierung in ein DNA-Molekül einzubauen.
- Kann für die direkte enzymatische Markierung von DNA/cDNA verwendet werden, z. B. durch PCR oder Nick-Translation
Der Linker zwischen Fluorescein-Tag und Guanosin wurde für eine optimale Substrateinbindung und Markierungseffizienz optimiert.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.