iFluor® 647 PEG12-dUTP *1 mM in TE-Puffer (pH 7,5)*
Lieferant: AAT BIOQUEST
17043
AATB17043EA 138 EUR
AATB17043
iFluor® 647 PEG12-dUTP *1 mM in TE-Puffer (pH 7,5)*
Nukleinsäure-Reagenzien Nukleotide
Dieses iFluor® 647-PEG12-dUTP-Konjugat hat die gleichen spektralen Eigenschaften wie ChromaTide™ Alexa Fluor™ 647-dUTP.
  • Durch den PEG12-Spacer wird der Einbau in DNAs durch Polymerase wesentlich effektiver
  • Helles Signal mit hoher Photostabilität, das nicht vom pH-Wert beeinflusst wird
Die farbstoffmodifizierten Desoxyuridin-5'-Triphosphate sind eine der gängigsten Methoden zur Herstellung farbstoffmarkierter DNA über herkömmliche enzymatische Einbaumethoden wie umgekehrte Transkription, Nick-Translation, Random-Primed-Labeling oder PCR.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.