iFluor® 488 dUTP *1 mM in TE-Puffer (pH 7,5)*
Lieferant: AAT BIOQUEST
17044
AATB17044EA
437
EUR
AATB17044
iFluor® 488 dUTP *1 mM in TE-Puffer (pH 7,5)*
Nukleinsäure-Reagenzien
Nukleotide
Dieses iFluor 488-dUTP-Konjugat wird als grüne Fluoreszenzfarbe mit dem SpectrumGreen™-Filtersatz verwendet (SpectrumGreen™ ist das Warenzeichen von Vysis).
- Weit verbreitet für FISH-Sonden und Mikroarray-basierte Experimente
- Helles Signal mit hoher Photostabilität, das nicht vom pH-Wert beeinflusst wird
Die farbstoffmodifizierten Desoxyuridin-5'-Triphosphate sind eine der gängigsten Methoden zur Herstellung farbstoffmarkierter DNA über herkömmliche enzymatische Einbaumethoden wie umgekehrte Transkription, Nick-Translation, Random-Primed-Labeling oder PCR.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.