ReadiUse™ ATP-Referenzstandard *10 mM wässrige Lösung*
Lieferant: AAT BIOQUEST
Der ReadiUse™ ATP-Referenzstandard *10 mM wässrige Lösung* ist für die genaue Quantifizierung von Adenosintriphosphat (ATP) in verschiedenen wissenschaftlichen Tests konzipiert.
- Hohe Reinheit
- Lieferung in einer wässrigen Lösung zur sofortigen Verwendung bei der Kalibrierung von ATP-Messtests
Der ReadiUse™ ATP-Referenzstandard ist für verschiedene wissenschaftliche Zwecke anwendbar, einschließlich der Kalibrierung von Biolumineszenztests zur ATP-Erkennung, der Beurteilung mikrobieller Kontamination, der Bewertung der Zelllebensfähigkeit und -proliferation, der Untersuchung von Energiestoffwechselwegen und der Umweltüberwachung auf mikrobielle Belastung.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.