ReadiUse™ dNTP-Mix-Set *10 mM PCR-Qualität*
Lieferant: AAT BIOQUEST
17258
AATB17258EA
111
EUR
AATB17258
ReadiUse™ dNTP-Mix-Set *10 mM PCR-Qualität*
Nukleinsäure-Reagenzien
Nukleotide
10 mM dNTP-Mix ist eine Mischung aus vier Nukleotiden (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) in gereinigtem Wasser.
- Jedes Nukleotid hat eine Konzentration von 10 mM
- Die Formulierung ist bei −20 °C 12 Monate lang stabil
10 mM dNTP-Mix ist für die Verwendung in Polymerase-Kettenreaktionen (PCR), Sequenzierung, Fill-in-Reaktionen, Nick-Translation, cDNA-Synthese und TdT-Tailing-Reaktionen geeignet.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.