Helixyte™ Green dsDNA Quantifizierungsreagenz 200X DMSO-Lösung
Lieferant: AAT BIOQUEST
17597 17598
AATB17597EA 460 EUR
AATB17597 AATB17598
Helixyte™ Green dsDNA Quantifizierungsreagenz 200X DMSO-Lösung
Tests Nukleinsäure-Tests
Helixyte™ Green ist ein ausgezeichneter Nukleinsäuresensor, der bei der Bindung an dsDNA eine starke Fluoreszenzverstärkung aufweist.
  • Gleiche spektrale Eigenschaften wie SYBR® Green
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Nützlich für die Nukleinsäuremarkierung in Gelen
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.