Probenecid ≥95% auf Zellkulturen getestet
Lieferant: AAT BIOQUEST
|
Achtung
|
Synonyme:
4-[(dipropylamino)sulphonyl]benzoic acid
20060
AATB20060EA
120
EUR
AATB20060
Probenecid ≥95% auf Zellkulturen getestet
Probenecid
Probenecid is an inhibitor of organic-anion transporters located in cell membranes.
Formel:
C₁₃H₁₉NO₄S Molecular Weight: 285,4 g/mol |
MDL:
MFCD00038402 CAS-Nummer: 57-66-9 UN: 3249 ADR: 5,II |