DABCYL C2 maleimide FRET-Akzeptor-Vorläufer
Lieferant: AAT BIOQUEST
|
Achtung
|
2008
AATB2008EA
307
EUR
AATB2008
DABCYL C2 maleimide FRET-Akzeptor-Vorläufer
DABCYL C2 maleimide
DABCYL C2 maleimide is the thiol-reactive form of DABCYL, and widely used to prepare a variety of FRET-based probes that contain DABCYL.
- FRET probe precursor
Formel:
C₂₁H₂₁N₅O₃ |
ADR:
5,II |