Kongorot ≥95%, Ultrareine Qualität
Lieferant: AAT Bioquest
Achtung
23056
AATB23056EA 120 EUR
AATB23056
Kongorot ≥95%, Ultrareine Qualität
Kongorot
Congo red (CR) is the sodium salt of benzidinediazo-bis-1-naphtylamine-4-sulfonic acid.
Formel: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
MDL: MFCD00004028
CAS-Nummer: 573-58-0
ADR: 5,II