PE-iFluor™ 647 Tandem, ReadiUse™ fluoreszierende Probe, voraktiviert
Lieferant: AAT BIOQUEST
Achtung
2577
AATB2577EA 537 EUR
AATB2577
PE-iFluor™ 647 Tandem, ReadiUse™ fluoreszierende Probe, voraktiviert
PE-iFluor™ 647 Tandem
R-Phycoerythrin (PE) is isolated from red algae.
  • Ready to use
  • Excellent conjugation yield
Molecular Weight: 240000 g/mol
ADR: 5,II