PE-iFluor™ 660 Tandem, ReadiUse™ fluoreszierende Probe, voraktiviert
Lieferant: AAT BIOQUEST
Achtung
2579
AATB2579EA 527 EUR
AATB2579
PE-iFluor™ 660 Tandem, ReadiUse™ fluoreszierende Probe, voraktiviert
PE-iFluor™ 660 Tandem
R-Phycoerythrin (PE) is isolated from red algae.
  • Ready to use
  • Excellent conjugation yield
Molecular Weight: 1960000 g/mol
ADR: 5,II