PE-iFluor™ 594 Tandem, ReadiUse™ fluoreszierende Probe, voraktiviert
Lieferant: AAT BIOQUEST
|
Achtung
|
2584
AATB2584EA
537
EUR
AATB2584
PE-iFluor™ 594 Tandem, ReadiUse™ fluoreszierende Probe, voraktiviert
PE-iFluor™ 594 Tandem
PE-Texas Red is a popular color used in flow cytometry.
- Ready to use
- Excellent conjugation yield
Molecular Weight:
240000 g/mol |
ADR:
5,II |