Biotin-PEG2-Azide für die Molekularbiologie
Lieferant: AAT BIOQUEST
|
Achtung
|
3025
AATB3025EA
153
EUR
AATB3025
Biotin-PEG2-Azide für die Molekularbiologie
Biotin-PEG2-Azide
Biotin-PEG2-Azide *CAS 945633-30-7* is a non-cleavable, azide-activated biotinylation reagent designed for use in bioconjugation applications.
- Useful for multiple applications
Formel:
C₁₆H₂₈N₆O₄S Molecular Weight: 400,496 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD26142991 CAS-Nummer: 945633-30-7 ADR: 5,II |