5-VIC-Phosphoramidit
Lieferant: AAT BIOQUEST
6083 6084 6085
AATB6083EA 997 EUR
AATB6083 AATB6084 AATB6085
5-VIC-Phosphoramidit
Proteinkonjugate und Markierungen
VIC-Phosphoramidit ist der bequemste Baustein zum Einbau eines VIC-Tags in ein Oligonukleotid.
  • Emittiert im grün-gelben Teil des sichtbaren Spektrums
  • Mehrere Anwendungen
VIC ist ein Fluoreszenzfarbstoff, der ursprünglich von Applied Biosystems (heute Thermofisher) entwickelt wurde. Es wird zur Fluoreszenzmarkierung von Oligonukleotiden am 5‘-Ende verwendet (zur Verwendung als Sonden in einer Vielzahl von Echtzeit-PCR-, Hybridisierungs- und fluoreszenzbasierten Genanalyseanwendungen).
Verpackung: Kunststofffläschchen.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.