Cy5-Farbstoff-qPCR-Kalibrierungsplatte *Optimiert für ABI7500 Fast 96-Well*
Lieferant: AAT BIOQUEST
67016
AATB67016EA 136 EUR
AATB67016
Cy5-Farbstoff-qPCR-Kalibrierungsplatte *Optimiert für ABI7500 Fast 96-Well*
Mikrotiterplatten PCR-Platten
Eine Cy5-Farbstoff-qPCR-Kalibrierungsplatte ist ein Plattentyp, der in quantitativen PCR-Experimenten (Polymerase-Kettenreaktion) verwendet wird.
  • Die qPCR-Kalibrierungsplatte kann die qPCR-Ergebnisse mit Multiplexing erheblich verbessern, indem sie die in Ihren Echtzeitexperimenten verwendeten Fluoreszenzspektren genauer darstellt.
  • Diese Kalibrierungsplatte ist ohne zusätzliche Vorbereitungsschritte einsatzbereit.
Bei den meisten qPCR-Instrumenten sollten die erforderlichen Kalibrierungen mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden.
Bitte beachten Vermeiden Sie das Einfrieren und Auftauen der Platten. Es wird nicht empfohlen, die Platten mehr als dreimal zu verwenden. Platten können bis zu 12 Monate gelagert werden. Gefrieren (<-15 °C) und minimieren Sie die Lichteinwirkung.