CytoCite™ Probenröhrchen
Lieferant: AAT BIOQUEST
CCT100
AATBCCT100EA 133 EUR
AATBCCT100
CytoCite™ Probenröhrchen
Röhrchen Reagenzgläser- und Probenröhrchen
Cytocite™-Probenröhrchen sind 500 μl dünnwandige Polypropylenröhrchen, die für die Verwendung mit Cytocite- oder Qubit-Fluorometer validiert sind.
  • Lagerung bei Raumtemperatur
Optimiert für die einfache Verwendung mit beiden gängigen Fluorometerinstrumenten.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.