25-Hydroxyvitamin D3 ≥98%
Lieferant: Abcam
|
Gefahr
|
Synonyme:
Calcifediol, (R,Z)-3-(2-((1R,3aS,7aR,E)-1-((R)-6-hydroxy-6-methylheptan-2-yl)-7a-methyloctahydro-4H-inden-4-ylidene)ethylidene)-4-methylenecyclohexan-1-ol
AB142766-5
ABCAAB142766-5EA
953
EUR
ABCAAB142766-5
25-Hydroxyvitamin D3 ≥98%
25-Hydroxyvitamin D3
The major circulating metabolite of vitamin D3 (Cholecalciferol). Calcifediol also has mineralisng properties.
Formel:
C₂₇H₄₄O₂ Molecular Weight: 400,6 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00867077 CAS-Nummer: 19356-17-3 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Purity | >98% |