4-(Brommethyl)benzolsulfonylchlorid 95%
Lieferant: ABCR
Gefahr
Synonyme: 4-(Brommethyl)benzolsulfonsäurechlorid, 4-(Brommethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 4-(Brommethyl)benzolsulfochlorid
10120.0025
ABCR10120.0025EA 0 EUR
ABCR10120.0025
4-(Brommethyl)benzolsulfonylchlorid 95%
4-(Brommethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆BrClO₂S
Molecular Weight: 269,55 g/mol
Schmelzpunkt: 72…75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00156129
CAS-Nummer: 66176-39-4
UN: 3261
ADR: 8,II