1-Benzyl-4-hydroxypiperidin ≥97%
Lieferant: ABCR
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Benzylpiperidin-4-ol
10932
ABCR10932EA
0
EUR
ABCR10932
1-Benzyl-4-hydroxypiperidin ≥97%
1-Benzyl-4-hydroxypiperidin
Purity: 97%
CAS No.: 4727-72-4
Molecular Formula: C12H17NO
Formula Weight: 191.27
Melting Point: 60-64°
Boiling Point: 121-123°/0.7mm
MDL No.: MFCD00006503
Formel:
C₁₂H₁₇NO Molecular Weight: 191,27 g/mol Siedepunkt: 121…123 °C (0,7 mmHg) Schmelzpunkt: 60…64 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006503 CAS-Nummer: 4727-72-4 EINECS: 225-226-9 |