2,6-Dinitroanilin ≥98%

Lieferant: abcr
Gefahr

12120
ABCR12120EA 0 EUR
ABCR12120
2,6-Dinitroanilin ≥98%
2,6-Dinitroanilin
Formel: C₆H₅N₃O₄
Molecular Weight: 183.12 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 136 °C (Zers.)
Dichte: 1.629 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007148
CAS-Nummer: 606-22-4
EINECS: 210-108-1
UN: 1596
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,3271

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR