2-Amino-3,5-dibrompyridin
Lieferant: ABCR
Achtung
Synonyme: 3,5-Dibrompyridin-2-amin, 3,5-Dibrom-2-pyridylamin
12706
ABCR12706EA 0 EUR
ABCR12706
2-Amino-3,5-dibrompyridin
2-Amino-3,5-dibrompyridin
Formel: C₅H₄Br₂N₂
Molecular Weight: 251,91 g/mol
Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 104 °C
MDL: MFCD00038041
CAS-Nummer: 35486-42-1
EINECS: 252-590-6