1,3-Difluor-4-nitrobenzol ≥98%

Lieferant: ABCR
Gefahr

Synonyme: 2,4-Difluoro-1-nitrobenzene, 2,4-Difluoronitrobenzene

13249
ABCR13249EA 0 EUR
ABCR13249
1,3-Difluor-4-nitrobenzol ≥98%
1,3-Difluor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₃F₂NO₂
Molecular Weight: 159,09 g/mol
Siedepunkt: 203…204 °C
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Dichte: 1,450
Flammpunkt: 90 °C (194 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007050
CAS-Nummer: 446-35-5
EINECS: 207-167-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR