1,1,1-Trifluoraceton 95%

Lieferant: ABCR
Gefahr

13556
ABCR13556EA 0 EUR
ABCR13556
1,1,1-Trifluoraceton 95%
1,1,1-Trifluoraceton
Formel: C₃H₃F₃O
Molecular Weight: 112,05 g/mol
Siedepunkt: 21…24 °C
Schmelzpunkt: < –78 °C
Dichte: 1,252
Flammpunkt: –31 °C (–24 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000423
CAS-Nummer: 421-50-1
EINECS: 207-005-9
UN: 1993
ADR: 3,I

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR