(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)essigsäure ≥99%
Lieferant: ABCR
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetic acid
13858
ABCR13858EA
0
EUR
ABCR13858
(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)essigsäure ≥99%
(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₃(OH)(NO₂))CH₂COOH Molecular Weight: 197,15 g/mol Schmelzpunkt: 146…148 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007122 CAS-Nummer: 10463-20-4 EINECS: 233-948-0 |