1-Methoxy-2,2,2-trifluorethanol
Lieferant: ABCR
Synonyme:
Trifluoracetaldehyd-Methylhalbacetal, Trifluoracetaldehydmethylhemiacetal
18369.0025
ABCR18369.0025EA
0
EUR
ABCR18369.0025
1-Methoxy-2,2,2-trifluorethanol
1-Methoxy-2,2,2-trifluoroethanol
Formel:
C₃H₅F₃O₂ Molecular Weight: 130,07 g/mol |
MDL:
MFCD00013572 CAS-Nummer: 431-46-9 EINECS: 207-072-4 UN: 3271 ADR: 3,III |