3-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid
Lieferant: abcr
20084.0001
ABCR20084.0001EA 0 EUR
ABCR20084.0001
3-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid
3-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
MDL: MFCD00061268
CAS-Nummer: 86270-03-3
UN: 3265
ADR: 8,II