1-Chlor-3,4-dinitrobenzol tech. 90%, technische Qualität

Lieferant: ABCR
Gefahr

22773.0050
ABCR22773.0050EA 0 EUR
ABCR22773.0050
1-Chlor-3,4-dinitrobenzol tech. 90%, technische Qualität
1-Chloro-3,4-dinitrobenzene
Formel: C₆H₃ClN₂O₄
Molecular Weight: 202,55 g/mol
Siedepunkt: 14…16 °C (4 mmHg)
Schmelzpunkt: ∼20…25 °C
Dichte: 1,687
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007212
CAS-Nummer: 610-40-2
EINECS: 210-223-7
UN: 1577
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR