Ruthenium(III)chlorid, wasserfrei
Lieferant: ABCR
Gefahr
Synonyme: Rutheniumtrichlorid
44-5850
ABCR44-5850EA 0 EUR
ABCR44-5850
Ruthenium(III)chlorid, wasserfrei
Ruthenium(III)chlorid
Formel: Cl₃Ru
Molecular Weight: 207,43 g/mol
Schmelzpunkt: >500 °C (Zers.)
Dichte: 3,11 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011208
CAS-Nummer: 10049-08-8
EINECS: 233-167-5
UN: 1759
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08455