Methylpropiolat ≥99%

Lieferant: ABCR
Gefahr

Synonyme: 2-Propinsäuremethylester, Propiolsäuremethylester, Propinsäuremethylester, Acetylencarbonsäuremethylester, Methylacetylencarboxylat

A14743.0025
ABCRA14743.0025EA 0 EUR
ABCRA14743.0025
Methylpropiolat ≥99%
Methylpropiolat
Formel: C₄H₄O₂
Molecular Weight: 84,07 g/mol
Siedepunkt: 98…101 °C
Dichte: 1,016
Flammpunkt: 10 °C (50 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008572
CAS-Nummer: 922-67-8
EINECS: 213-083-5
UN: 3272
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR