(±)-β-Aminophenethylalkohol
Lieferant: ABCR
Synonyme:
DL-2-Phenylglycinol, 2-Amino-2-phenylethanol, DL-Phenylglycinol
AA102.0005
ABCRAA102.0005EA
0
EUR
ABCRAA102.0005
(±)-β-Aminophenethylalkohol
(±)-β-Aminophenethylalkohol
Formel:
C₈H₁₁NO Molecular Weight: 137,18 g/mol |
MDL:
MFCD00130145 CAS-Nummer: 7568-92-5 |