Strontiumnitrat ≥98%

Lieferant: ABCR
Gefahr

AB101344.0100
ABCRAB101344.0100EA 0 EUR
ABCRAB101344.0100
Strontiumnitrat ≥98%
Strontium nitrate
Formel: Sr(NO₃)₂
Molecular Weight: 211,63 g/mol
Siedepunkt: 645 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 570 °C
Dichte: 2,990
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011248
CAS-Nummer: 10042-76-9
EINECS: 233-131-9
UN: 1507
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08926

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR