3,3,3-Trifluorpropen

Lieferant: ABCR

AB101410.0100
ABCRAB101410.0100EA 0 EUR
ABCRAB101410.0100
3,3,3-Trifluorpropen
3,3,3-Trifluoropropene
Formel: C₃H₃F₃
Molecular Weight: 96,05 g/mol
Siedepunkt: –18 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,94 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00039265
CAS-Nummer: 677-21-4
EINECS: 211-637-0
UN: 1954
ADR: 2,

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR