di-Silberoxid

Lieferant: abcr
Gefahr

AB101522.0050
ABCRAB101522.0050EA 0 EUR
ABCRAB101522.0050
di-Silberoxid
di-Silberoxid
Formel: Ag₂O
Schmelzpunkt: 800…830 °C
Dichte: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003404
CAS-Nummer: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08665

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR