Trimethylsilylacetylen

Lieferant: abcr

AB102117.0025
ABCRAB102117.0025EA 0 EUR
ABCRAB102117.0025
Trimethylsilylacetylen
Trimethylsilylacetylen
Formel: C₅H₁₀Si
Siedepunkt: 53 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,7111 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –34 °C
MDL: MFCD00008569
CAS-Nummer: 1066-54-2
EINECS: 213-919-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR