Dinatriumtetrachloropalladat
Lieferant: ABCR
Synonyme:
Natriumtetrachloropalladat(II), Natrium-Palladium(II)-chlorid
AB102748.0005
ABCRAB102748.0005EA
0
EUR
ABCRAB102748.0005
Dinatriumtetrachloropalladat
Dinatriumtetrachloropalladat
Formel:
Cl₄Na₂Pd Molecular Weight: 294,21 g/mol |
MDL:
MFCD00003487 CAS-Nummer: 13820-53-6 EINECS: 237-502-6 |