1,4-Difluorbenzol

Lieferant: ABCR

AB103328.0250
ABCRAB103328.0250EA 0 EUR
ABCRAB103328.0250
1,4-Difluorbenzol
1,4-Difluorbenzol
Formel: C₆H₄F₂
Molecular Weight: 114,09 g/mol
Siedepunkt: 88 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –13 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000344
CAS-Nummer: 540-36-3
EINECS: 208-742-9
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03172

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR