1,2-Difluor-4-nitrobenzol

Lieferant: abcr
Achtung

AB103378.0500
ABCRAB103378.0500EA 0 EUR
ABCRAB103378.0500
1,2-Difluor-4-nitrobenzol
1,2-Difluor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₃F₂NO₂
Siedepunkt: 80 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007198
CAS-Nummer: 369-34-6
EINECS: 206-718-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR