1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol

Lieferant: abcr
Achtung

AB103463.0010 AB103463.0050 AB103463.0100
ABCRAB103463.0010EA 0 EUR
ABCRAB103463.0010 ABCRAB103463.0050 ABCRAB103463.0100
1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol
1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol
Formel: C₈H₃BrF₆
Siedepunkt: 152…155 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –16 °C
Dichte: 1,7048 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000381
CAS-Nummer: 328-70-1
EINECS: 206-334-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR