2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1-pentanol

Lieferant: ABCR
Achtung

Synonyme: 1H,1H,5H-Octafluor-1-pentanol

AB103811.0100
ABCRAB103811.0100EA 0 EUR
ABCRAB103811.0100
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1-pentanol
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol
Formel: C₅H₄F₈O
Molecular Weight: 232,07 g/mol
Siedepunkt: 141 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < –50 °C
Dichte: 1,663 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00039631
CAS-Nummer: 355-80-6
EINECS: 206-593-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR