1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltriethoxysilan
Lieferant: ABCR
Synonyme:
Triethoxy-1H,1H,2H,2H-tridecafluoro-n-octylsilane, Tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-triethoxysilane, Triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane;
AB104055.0100
AB104055.0005
ABCRAB104055.0100EA
765
EUR
ABCRAB104055.0100
ABCRAB104055.0005
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltriethoxysilan
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltriethoxysilan
Formel:
C₁₄H₁₉F₁₃O₃Si Molecular Weight: 510,367 g/mol |
MDL:
MFCD00042333 CAS-Nummer: 51851-37-7 EINECS: 257-473-3 |