Trifluormethansulfonsäureanhydrid

Lieferant: ABCR
Gefahr

Synonyme: Triflicanhydrid

AB104242.0050
ABCRAB104242.0050EA 0 EUR
ABCRAB104242.0050
Trifluormethansulfonsäureanhydrid
Trifluormethansulfonsäureanhydrid
Formel: C₂F₆O₅S₂
Molecular Weight: 282,14 g/mol
Siedepunkt: 83 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000408
CAS-Nummer: 358-23-6
EINECS: 206-616-8
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR